Kluczowe dokumenty
AG777
Sigma-Aldrich
Aquaporin 4, control peptide for AB3068
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1 mg/mL
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
rat ... AQP4(25293)
Opis ogólny
17 amino acid peptide sequence from Rat AQP4 from the C-terminus (1,2).
Zastosowanie
For use in blocking the reactivity of AB3068.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Liquid in PBS, pH 7.5 containing 0.05% sodium azide.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Hasegawa et al.
The Journal of biological chemistry, 269(8), 5497-5500 (1994-02-25)
Two mercurial-inhibitable water-transporting proteins have been identified: CHIP28, an erythrocyte water channel also expressed in kidney tubules and selected extrarenal epithelia, and WCH-CD, a kidney collecting duct water channel. In searching for a protein responsible for the high transcellular water