ACR5000NT
Ni-NTA Reagent Kit
suitable for protein purification
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Amicon®
metody
protein purification: suitable (His-tagged proteins)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml HisBind Ni-NTA resin, 25ml Bind Buffer (4X), 25 ml Wash buffer (4X), 5ml elution buffer (4X)
Ni-NTA Reagent Kit for His-tagged protein purification.
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
95.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35.5 °C