AC113
Anti-Neomycin Phosphotransferase II Antibody | AC113
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Aminoglycoside 3′-phosphotransferase, APH(3′)-II, APH(3′)II, Kanamycin kinase, type II, Neomycin-kanamycin phosphotransferase type II
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Secondary & Control Antibodies
Kinases & Phosphatases
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neomycin phosphotransferase II in 10 µg of neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Untreated and neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1