Kluczowe dokumenty
ABT333
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL-1RAcP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
IL-1RAcP, C3orf13, IL1R3, Interleukin-1 receptor accessory protein, IL-1 receptor accessory protein, IL-1RAcP, Interleukin-1 receptor 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1RAP(3556)
Opis ogólny
Białko pomocnicze receptora interleukiny-1 (IL-1RAcP), znane również jako receptor interleukiny-1 3 (IL-1R-3, IL-1R3), tworzy kompleks z IL-1RI w odpowiedzi na leczenie IL-1. Kinaza związana z receptorem IL-1 (IRAK), która pośredniczy w aktywacji kinazy indukującej NF-kB (NIK) i NF-kB, rekrutuje się do kompleksu IL-1R poprzez IL-1 RAcP. Aktywacja przez IL-1 kinazy białkowej aktywowanej stresem i kwaśnej sfingomielinazy również wymaga IL-1RAcP. Podobnie jak IL-1RI, podjednostka IL-1RAcP jest niezbędna do odpowiedzi komórkowej, w której pośredniczy IL-1. IL-1RAcP ulega ekspresji w wielu tkankach.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec IL-1RAcP.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiej IL-1RAcP.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: 5 ug/mL z reprezentatywnej partii wykryło IL-1RAcP w komórkach HeLa.
Wykryj receptor interleukiny za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-IL-1RAcP zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i ICC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-1RAcP in 15 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~66 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2