About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rabbit
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji z trzeciej domeny Ig-podobnej typu C2 ludzkiego MCAM/CD146.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiego MCAM/CD146 zgłoszonymi przez UniProt (P43121).
Zastosowanie
Epitop: Domena Ig-podobna typu C2 3.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected MCAM/CD146 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected MCAM/CD146 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Właściwości fizyczne
Zaobserwowano ~113 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczone masy cząsteczkowe 70,90 kDa (izoforma 1) i 56,89 kDa (izoforma 2) z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.