ABS527
Anti-Sphk2, C-term Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Sphingosine kinase 2, SK 2, SPK 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Sphk2(56632)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sphk2 in mouse BMMC tissue lysate (Olivera, A., et al. (2006). JBC. 281(5):2515-2525).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Sphk2 in mouse BMMC tissue lysate (Olivera, A., et al. (2006). JBC. 281(5):2515-2525).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sphk2 in Huvec cells (Venkataraman, K., et al. (2006) Biochem. J. 397:461-471).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Sphk2, C-term in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1