Kluczowe dokumenty
ABS2211
Sigma-Aldrich
Anti-USP16
Synonim(y):
hydrolaza 16 końca karboksylowego ubikwityny; EC:3.4.19.12; enzym deubikwitynujący 16; tioesteraza ubikwityny 16; proteaza UBP-M przetwarzająca ubikwitynę; proteaza 16 przetwarzająca ubikwitynę specyficzną dla ubikwityny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N/A, polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 93.57 kDa
observed mol wt ~105 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP16(10600)
Opis ogólny
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 16 (UniProt: Q9Y5T5; znana również jako EC:3.4.19.12, Deubiquitinating enzyme 16, Ubiquitin thioesterase 16, Ubiquitin-processing protease UBP-M, Ubiquitin-specific-processing protease 16) jest kodowana przez gen USP16 (znany również jako MSTP039) (Gene ID: 10600) u człowieka. USP16 specyficznie deubikwitynuje lizynę 120 histonu H2A (H2AK119Ub), specyficzny znacznik dla epigenetycznej represji transkrypcji, działając w ten sposób jako koaktywator. Deubikwitynacja histonu H2A jest warunkiem wstępnym dla późniejszej fosforylacji seryny 11 histonu H3 (H3S10ph) i jest wymagana do segregacji chromosomów, gdy komórki wchodzą w mitozę. W spoczynkowych limfocytach B i T fosforylacja przez kinazę Aurora B prowadzi do zwiększenia jej aktywności deubikwitynazy, utrzymując w ten sposób transkrypcję w spoczynkowych limfocytach. USP16 reguluje również ekspresję genów Hox poprzez deubikwitynację histonu H2A. Nie wykazano, że deubikwitynuje histon H2B. USP16 może przyczyniać się do defektów somatycznych komórek macierzystych obserwowanych w zespole Downa. USP16 jest potrojony w zespole Downa, a jego nadekspresja przyczynia się do defektów proliferacji w komórkach macierzystych. Obniżenie poziomu USP16 skutkuje zwiększoną zdolnością do proliferacji fibroblastów z zespołem Downa. (Ref.: Joo, HY., et al. (2007). Nature. 449(7165);1068-1072).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa hydrolazę 16 końca karboksylowego ubikwityny (USP16). Jego celem jest epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający pierwszym 257 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej hydrolazy karboksyterminalnej ubikwityny 16 (USP16).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło UBP16 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło UBP16 w lizatach z komórek HEK293T typu dzikiego, ale nie w lizacie z komórek HEK293T z nokautem USP16.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła UBP16 w zastosowaniach ELISA. (Yang, W., et. al. (2014). Nat Commun. 5:3818).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła USP16 w zastosowaniach immunohistochemicznych. (Yang, W., et. al. (2014). Nat Commun. 5:3818).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła UBP16 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Gu, Y., et. al. (2016). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 113(1); E51-60).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-USP16, nr kat. ABS2211, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa USP16 i jest testowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunohistochemii i Western Blotting.
Postać fizyczna
Królicze przeciwciało poliklonalne w surowicy z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1