Kluczowe dokumenty
ABS1486
Sigma-Aldrich
Ligaza białek ubikwityny anty-E3 RNF31
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
EC: 2.3.2.27, HOIL-1-interacting protein, HOIP, RING finger protein 31, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF31, Zinc in-between-RING-finger ubiquitin-associated domain protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chimpanzee ... Rnf31(452810)
human ... RNF31(55072)
Opis ogólny
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 RNF31 (UniProt: Q96EP0; znana również jako EC: 2.3.2.27, HOIL-1-interacting protein, HOIP, RING finger protein 31, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF31, Zinc in-between-RING-finger ubiquitin-associated domain protein) jest kodowana przez gen RNF31 (znany również jako ZIBRA) (Gene ID: 55072) u człowieka. Ligaza białek ubikwityny E3 RNF31 jest białkiem cytoplazmatycznym, które jest składnikiem kompleksu składania liniowego łańcucha ubikwityny (kompleks LUBAC), który sprzęga liniowe (związane z ′Met-1′) łańcuchy poliubikwityny z substratami i odgrywa kluczową rolę w aktywacji NF-kappa-B i regulacji stanu zapalnego. LUBAC sprzęga liniową poliubikwitynę z IKBKG (NEMO) i receptorem oddziałującym z kinazą serynowo-treoninową 1 (RIPK1) i bierze udział w aktywacji kanonicznego NF-kappa-B i szlaków sygnałowych JNK. Polubikwitynacja, w której pośredniczy LUBAC, zakłóca śmierć komórek indukowaną przez TNF, a tym samym zapobiega stanom zapalnym. Wraz z deubikwitynazą OUTLIN, kompleks LUBAC reguluje również kanoniczny szlak sygnałowy Wnt podczas angiogenezy. Ligaza białkowa E3 ubikwityny RNF31 ulega ekspresji zarówno w prawidłowych, jak i transformowanych liniach komórkowych nabłonka piersi. Zawiera domenę wiążącą poliubikwitynę (PUB) (aa 71-142), która pośredniczy w interakcji z motywami oddziałującymi z PCNA na C-końcu AAA+ ATPazy p97 (VCP) i RNF31, z silną preferencją dla RNF3. Posiada również domenę związaną z ubikwityną (UBA) (aa 564-615), która pośredniczy w wiązaniu z białkiem 1 zawierającym palec cynkowy typu RanBP i C3HC4 (RBCK1 / HOIL1) poprzez interakcję z jego domeną podobną do ubikwityny (UBL). (Ref.: Elliot, PR et al (2014). Mol. Cell 54(3); 335-48).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa ligazę ubikwitynowo-białkową E3 RNF31 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu C-końcowego. Sekwencja immunogenu jest zachowana we wszystkich 3 izoformach.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej ligazy ubikwitynowo-białkowej E3 RNF31.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło ligazę ubikwitynowo-białkową E3 RNF31 w ludzkich tkankach nadnerczy i macicy.
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase RNF31, nr kat. ABS1486, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa ligazę ubikwitynowo-białkową E3 RNF31 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase RNF31 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~120 kDa; obliczono 119,65 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash