ABS1051
Anti-Mitoferrin-1/Mfrn1 Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Mitoferrin-1, Mitoferrin-1/Mfrn1, Mitochondrial iron transporter 1, Mitochondrial solute carrier protein, Solute carrier family 25 member 37
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Slc25A37(67712)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected reduced mitoferrin-1 expression due to heterozygous gene trap insertion in the Mfrn1 gene (Mfrn1+/gt) and loss of mitoferrin-1 expression due to homozygous Mfrn1 gene insertion (Mfrn1gt/gt) in mouse embryonic stem cells (mESCs) undergoing primitive erythropoiesis (Chung, J., et al.(2014). J Biol Chem. 289(11):7835-7843).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected upregulated mitoferrin-1 expression following DMSO-induced erythroid maturation in mouse erythroleukemia (MEL) cultures (Shah, D.I., et al. (2012). Nature. 491(7425):608-612).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antiserum detected mitoferrin-1 in mouse embryonic stem (mES) cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1