Kluczowe dokumenty
ABN465
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PICALM
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein, LAP, CALM, CLTH, Clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (immunogen homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PICALM(8301)
Opis ogólny
Wiążące fosfatydyloinozytol białko montażowe klatryny (PICALM), znane również jako białko CALM (ang. clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia), kolokalizuje się z klatryną w pokrytych klatryną obszarach błony plazmatycznej oraz w obszarze Golgiego jako składnik powlekanej maszynerii internalizacji dołu. Białka fuzyjne PICALM są związane z ostrą białaczką szpikową i ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową, a aberracje chromosomalne występują w rozlanych chłoniakach histiocytarnych. PICALM ulega również ekspresji w synapsach neuronalnych, gdzie ułatwia endocytozę VAMP2. Warianty PICALM są związane z chorobą Alzheimera i uważa się, że biorą udział w endocytozie i recyklingu prekursora białka amyloidu (APP).
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje wszystkie izoformy PICALM.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu PICALM.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PICALM jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w białko montażowe klatryny wiążące fosfatydyloinozytol i zostało przetestowane w Western blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Evaluated by Western Blotting in EL4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PICALM in 15 µg of EL4 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~62 kDa i ~71 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 5 izoform pomiędzy ~60 kDa i ~71 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek EL4
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2