ABN1737
Anti-BHLHE40/DEC1 Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Class E basic helix-loop-helix protein 40, bHLHe40, Class B basic helix-loop-helix protein 2, bHLHb2, Differentially expressed in chondrocytes protein 1, DEC1, Enhancer-of-split and hairy-related protein 2, SHARP-2, Stimulated by retinoic acid gene 13 pr
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BHLHE40(8553) , DEC1(50514) , STRA13(201254)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected BHLHE40/DEC1 in 10 µg of K562 nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1