59194C30
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L60
linia produktu
SUPELCOSIL™
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.4 μmol/m2
macierz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
suitable for L60 per USP
Cechy i korzyści
• Symmetric peaks for the most reactive compounds
• Unique selectivity for polar and charged compounds
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?