ABN1714
Anti-Rootletin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ciliary rootlet coiled-coil protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Crocc(230872)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunocytochemistry applications (Veleri, S., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4207).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunoprecipitation applications (Yang, J., et. al. (2002). J Cell Biol. 159(3):431-40).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunofluorescence applications (Sun, X., et. al. (2012). Cilia. 1(1):21).
Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Rootletin in mouse hippocampus.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2