ABN1703
Anti-Tau, AEP-cleaved (N368) Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Microtubule-associated protein tau, AEP-cleaved N368 fragment, Neurofibrillary tangle protein, AEP-cleaved N368 fragment, Paired helical filament-tau, AEP-cleaved N368 fragment, PHF-tau, AEP-cleaved N368 fragment, Tau, AEP-cleaved N368 fragment
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
dog ... Mapt(480488)
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
rhesus monkey ... Mapt(574327)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:100,000 dilution of this antiserum specifically detected 1 µg of purified aa 1-368 Tau fragment, but not the full-length Tau protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1