ABF212
Anti-CIITA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
MHC class II transactivator, MHC2TA, C2TA, NLRA, CIITAIV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIITA(4261)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CIITA in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2