ABF189
Anti-FcRn/FCGRT Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
IgG receptor FcRn large subunit p51, FcRn, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor, FcRn/FCGRT
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGRT(2217)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FcRn/FCGRT in hFcRn transfected MDCK cells (Praetor, A., et al. (1999). J Cell Sci. 112(Pt14):2291-2299).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FcRn/FCGRT in 10 µg of human liver tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1