ABE999
Anti-RPB3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
RPB3, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB3, RNA polymerase II subunit 3, RNA polymerase II subunit B3, DNA-directed RNA polymerase II 33 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit C, RPB31
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR2C(5432)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RPB3 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1