Kluczowe dokumenty
ABE2939
Sigma-Aldrich
Anti-PrimPol
Synonim(y):
Białko primazy/polimerazy ukierunkowane na DNA, hPrimpol1; Białko 111 zawierające domenę cewki zwijanej
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N/A, polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 64.41 kDa
observed mol wt ~65 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Opis ogólny
Ukierunkowane na DNA białko primazy/polimerazy (UniProt: Q96LW4; znane również jako hPrimpol1, Coiled-coil domain-containing protein 111) jest kodowane przez gen PRIMPOL (znany również jako CCDC111) (Gene ID: 201973) u człowieka. PrimPol jest enzymem o aktywności zarówno primazy DNA, jak i polimerazy DNA i bierze udział w tolerancji uszkodzeń DNA. Jest wykrywany w jądrach i cytozolu z dużą frakcją zlokalizowaną wewnątrz mitochondriów. Po napromieniowaniu UV jest szybko przekierowywana do chromatyny w celu ponownej syntezy DNA. Wiąże się z chromatyną jądrową podczas faz G1 i S niezakłóconego cyklu komórkowego. Zawiera dwa motywy wiążące RPA1 (RBM) (aa 513-527 i 548-556), z których RPA1 jest niezbędna do rekrutacji do chromatyny. Wiąże się z podstawową szczeliną RPA1. Motyw wiążący RPA2 odgrywa rolę pomocniczą w wiązaniu RPA1. PrimPol jest wymagany do ułatwienia progresji mitochondrialnych i jądrowych widełek replikacyjnych poprzez inicjowanie syntezy DNA de novo przy użyciu dNTP i działanie jako podatna na błędy polimeraza DNA i jest w stanie ominąć pewne uszkodzenia DNA. Wykazuje wysoką zdolność do tolerowania uszkodzeń DNA i jest w stanie syntetyzować startery DNA za zmianami i umożliwia kontynuację replikacji DNA. Wykazano również, że wyrównuje startery przed "nieczytelnymi zmianami", pomijając w ten sposób uszkodzenie. W warunkach in vitro PrimPol działa jako primaza DNA, wydłużając primery, które sam syntetyzuje, lub jako polimeraza DNA syntezy translesionowej, która wydłuża wcześniej istniejące primery w poprzek zmian. W modelach mysich komórki pozbawione PrimPol wykazują nadwrażliwość na leki indukujące sieciowanie międzypasmowe DNA. Opisano dwie izoformy PrimPol, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Diaz-Talavera, I., et al. (2022). Biomolecules. 12(2); 248; Gonzales-Acosta, D., et al. (2021). EMBO J. 40(14); e106355; Guilliam, TA., et al. (2017). Nat. Commun. 8:15222; Garcia-Gomez, S., et al. (2013). Mol. Cell. 52(4); 541-553; Mouron, S., et al. (2013). Nat. Struct. Mol. Biol. 20(12); 1383-1389).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa primazę/polimerazę ukierunkowaną na DNA (PrimPol). Celuje w epitop w obrębie 14 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej primazy/polimerazy kierowanej DNA (PrimPol).
Zastosowanie
Zastosowania kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek U2OS.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło lizat PrimPol z komórek U2OS, ale nie w komórkach z nokautem PrimPol.
Testowane aplikacje
Sortowanie komórek aktywowane fluorescencją (FACS): Reprezentatywna partia wykryła PrimPol w aplikacjach I Fluorescence Activated Cell Sorting (Tirman S., et al (2021). Mol Cell. 81(19); 4026-4040).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PrimPol w aplikacji Immunocytochemistry (Tirman S., et al (2021). Mol Cell. 81(19); 4026-4040).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym bufor tris-cytrynianowo-fosforanowy (pH 7-8) z 0,09% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1