MAB1087-I
Anti-Eosinophil Peroxidase Antibody, clone AHE-1
Synonim(y):
EPO, EPX
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AHE-1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 81.04 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... EPX(8288)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunofluorescence in frozen Human colon tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Eosinophil Peroxidase in frozen Human colon tissue sections.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Eosinophil Peroxidase in Immunofluorescence applications (DeNichilo, M.O., et al. (2015). Am J Pathol. 185(5); 1372-84; Song, Y., et al. (2013). ISRN Inflamm. 2013; 907821).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Eosinophil Peroxidase in Immunohistochemistry applications (Spang, C., et al. (2017). J Musculoskelet Neuronal Interact. 17(3); 226-236; Song, Y., et al. (2013). ISRN Inflamm. 2013; 907821; Song, Y., et al. (2013). BMC Musculoskelet Disord. 14:; 34; Song, Y., et al. (2012). PLoS One ;7(12); e52230).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Eosinophil Peroxidase in Immunocytochemistry applications (DeNichilo, M.O., et al. (2015). Am J Pathol. 185(5); 1372-84).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1