ABE1971-I
Anti-phospho TFEB (Ser142)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transcription factor EB, Class E basic helix-loop-helix protein 35, bHLHe35
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer142)
informacje o genach
human ... TFEB(7942)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho TFEB (Ser142) in lysate of HEK293 cells transfected with FLAG-tagged wild type TFEB.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1