ABE1454
Anti-NR4A1 (Nur77)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, Early response protein NAK1, Nuclear hormone receptor NUR/77, Nur77, Orphan nuclear receptor HMR, Orphan nuclear receptor TR3, ST-59, Testicular receptor 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, monkey, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR4A1(3164)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NR4A1 (Nur77) in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NR4A1 (Nur77) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1