ABE1372
Przeciwciało anty-OGG1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
N-glycosylase/DNA lyase, 1.8-oxoguanine DNA glycosylase, DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase, AP lyase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OGG1(4968)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła OGG1 w komórkach opornych na melfalan (Sousa, M., et al. (2013). PLOS One. 8(2):e55493).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant protein OGG1 in 1 µg of cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2