ABE1331
Anti-Zinc finger protein Eos Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Zinc finger protein Eos, Ikaros family zinc finger protein 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IKZF4(64375)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected Zinc finger protein Eos in HepG2 cells.
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Zinc finger protein Eos in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1