ABE1323
Anti-Forkhead box protein K2 (FOXK2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Forkhead box protein K2, Cellular transcription factor ILF-1, FOXK1, Interleukin enhancer-binding factor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXK2(3607)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Forkhead box protein K2 (FOXK2) in human cerebral cortex, human prostate cancer, and human pancreatic cancer tissues.
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Forkhead box protein K2 (FOXK2) in HEK293 cell lysate.