Kluczowe dokumenty
ABD119
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TLE1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transducin-like enhancer protein 1, E(Sp1) homolog, Enhancer of split groucho-like protein 1, ESG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.75
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLE1(7088)
Opis ogólny
Transducin-like enhancer protein 1 (UniProt Q04724; znany również jako E(Sp1) homolog, Enhancer of split groucholike protein 1, ESG1) jest kodowany przez gen TLE1 (Gene ID 7088) u człowieka. Białka TLE oddziałują z HDAC, a także z deacetylowanymi ogonami histonów i odgrywają ważną rolę w regulacji transkrypcji w kilku szlakach sygnałowych, w tym Ras, Notch i Wnt. Białka TLE zawierają konserwatywną N-końcową domenę bogatą w glutaminę (Q) (a.a. 1-131 TLE1), która pośredniczy w tetrameryzacji TLE, a także wiązaniu białek TCF/LEF i jest niezbędna do oligomeryzacji chromatyny. Po niej następuje zmienna domena centralna podzielona na region bogaty w glicynę-prolinę (GP) (a.a. 132-199 TLE1), domenę CcN (kinaza białkowa CK2/kinaza zależna od cyklu komórkowego 2/sekwencja lokalizacji jądrowej) (a.200-268), region bogaty w serynę i prolinę (SP) (a.a. 200-268 i 269-450 TLE1) oraz C-końcowa domena WD40 z 6 powtórzeniami WD (a.a. 470-767 TLE1), które oddziałują z wieloma czynnikami transkrypcyjnymi. Region GP wiąże się bezpośrednio z HDAC1, region CcN zawiera miejsca fosforylacji CK2 i Cdc2, które są modyfikowane w sposób zależny od cyklu komórkowego, region SP jest fosforylowany przez kinazy Ser/Thr HIPK2 i MAPK, które wydają się negatywnie regulować aktywność represji transkrypcji, a także mogą oddziaływać z podstawowymi czynnikami transkrypcyjnymi helisa-pętla-helisa. C-końcowa domena WD40 jest niezbędna do kondensacji chromatyny i wraz z SP oddziałuje z białkami bHLH.
Specyficzność
To poliklonalne przeciwciało celuje w domenę CcN (kinaza białkowa CK2/kinaza zależna od cyklu komórkowego 2/sekwencja lokalizacji jądrowej) TLE1 i wybarwia jądra komórkowe metodą immunocytochemii fluorescencyjnej.
Immunogen
Epitop: Domena CcN.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji w domenie CcN ludzkiego TLE1.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: 1 µg/mL z reprezentatywnej partii wykrył TLE1 w komórkach HeLa i ludzkich komórkach macierzystych H9.
To przeciwciało anty-TLE1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii do wykrywania TLE1.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Histone Modifying Proteins
Jakość
Evaluated by Western Blotting in H9 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antiobdy detected TLE1 in 10 µg of H9 human stem cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~90 kDa. 83,20 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1