ABC519
Anti-FANCF Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Fanconi anemia group F protein, Protein FACF, FANCF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FANCF(2188)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FANCF in HeLa cells treated with the gamma-secretase inhibitor L685,458 (Tremblay, C.S., et al. (2008). Blood Journal. 112:P2062-2070).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FANCF in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1