AB5986
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
TH, Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, serum, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Th(25085)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: brain (sympathetic nerve terminals) and adrenal glands.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3