Kluczowe dokumenty
AB5829
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HuC
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELAVL3(1995)
Specyficzność
Rozpoznaje HuC. Masa cząsteczkowa białka wynosi 38 862 Daltonów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd, aminokwasy 20-36 HuC.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HuC jest przeciwciałem przeciwko HuC do stosowania w WB i IC.
Western blot: 1:200-1:1,000 przy użyciu ECL.
Immunocytochemistry: 1:200-1:1,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
RNA Binding Protein (RBP)
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Wytrącone przeciwciało w roztworze 50% nasyconego siarczanu amonu i PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać nieotwartą fiolkę w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE:
Aby odtworzyć przeciwciało, odwirować fiolkę z przeciwciałem z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut w celu usunięcia wytrąconego produktu przeciwciała. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić. Nie jest konieczne usunięcie całego roztworu siarczanu amonu/PBS: 10 μL pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała.
Ponownie zawiesić osad przeciwciała w odpowiednim buforze biologicznym, takim jak PBS lub TBS (pH 7,3-7,5) do końcowego stężenia 1,0 mg/ml. Na przykład, aby osiągnąć stężenie 1,0 mg/ml z 50 μg wytrąconego przeciwciała, potrzebna ilość buforu wynosiłaby 50 μl.
Ostrożnie dodać płynny bufor do osadu. NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 4-25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Nawodnione roztwory przeciwciał mogą być przechowywane w stanie nierozcieńczonym w temperaturze 2-8°C przez 2 miesiące bez znaczącej utraty aktywności. Należy pamiętać, że roztwór nie jest sterylny, dlatego należy zachować ostrożność, jeśli produkt jest przechowywany w temperaturze 2-8°C.
W przypadku przechowywania w temperaturze -20°C można dodać taką samą objętość glicerolu, jednak zaleca się stosowanie glicerolu klasy ACS lub wyższej, ponieważ może wystąpić znaczna utrata aktywności, jeśli użyty glicerol nie jest wysokiej jakości.
W przypadku długotrwałego przechowywania w temperaturze -70°C zaleca się dalsze rozcieńczenie uwodnionego roztworu przeciwciał w stosunku 1:1 2% roztworem BSA (frakcja V, najwyższej dostępnej jakości) sporządzonym z buforem do uwadniania. Otrzymany 1% roztwór BSA/przeciwciało można podzielić na porcje i przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi-Ping Liu et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 29(4), 780-791 (2009-02-12)
Embryonic mesenchymal stem cells (eMSCs) were first derived from human embryonic stem cells (hESCs) overexpressing green fluorescence protein (GFP). They expressed CD29, CD44, CD73, CD105, CD166 and nestin, but not CD34, CD45, CD106 SSEA-4 or Oct3/4. Twenty million eMSCs in