AB5727
Anti-Sox10 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-Sox10 antibody, Sox10 marker
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Podłoża do różnicowania neuronalnego ludzkich iPSC i protokoły stosowane do generowania neuronalnych komórek macierzystych, neuronów i komórek glejowych.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.