AB5086
Anti-β-Synuclein (SNCB) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Synuclein β Antibody, serum, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCB(6620)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blot: 1:500-1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1