AB16661
Anti-PARP Poly ADP-ribose Polymerase-1 Antibody
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Poly [ADP-ribose] polymerase 1, PARP-1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT 1, Poly[ADP-ribose] synthase 1, ARTD1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, bovine, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Parp1(286764)
human ... PARP1(142)
mouse ... Parp1(11545)
rat ... Parp1(25591)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1