Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA000798
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Heat shock 70 kDa protein 2 antibody produced in rabbit, Anti-Heat shock-related 70 kDa protein 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ILNVTAADKSTGKENKITITNDKGRLSKDDIDRMVQEAERYKSEDEANRDRVAAKNALESYTYNIKQTVEDEKLRGKISEQDKNKILDKCQEVINWLDRNQMAEKDEYEHKQKELERVCNPIISKLYQGGPGGGSGGGGSGASGGPTIEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA2(3306)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko 70kDa związane z szokiem cieplnym 2 (HSPA2) jest kodowane przez gen HSPA2 zlokalizowany w ludzkim chromosomie 14q23.3. Jest to jedna z izoform HSP-70 i jest cytozolowym członkiem rodziny, który ulega metylacji. HspA2 wykazuje 85% homologii do izoformy HspA1L.
Immunogen
Heat shock-related 70 kDa protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HSPA2 produkowane u królików zostało również użyte w:
  • test ligacji zbliżeniowej duolink
  • immunoprecypitacja
  • immunohistochemia
  • immunocytochemia
  • mikroskopia immunofluorescencyjna
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Anti-HSPA2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko 70kDa związane z szokiem cieplnym 2 jest specyficznym dla jąder członkiem rodziny HSP70 i jest skorelowane z dojrzałością, funkcją i płodnością plemników. Białko to jest ważne dla wzrostu komórek nowotworowych i przerzutów. Zostało zidentyfikowane jako potencjalne białko promujące raka wyrażane na nieprawidłowych poziomach w podgrupie nowotworów. HSPA2 odgrywa ważną rolę w raku płaskonabłonkowym przełyku (ESCC), a nadekspresja tego genu może przyczyniać się do złośliwej progresji ESCC. Jego ekspresja znacząco koreluje ze stężeniem i morfologią plemników. HSPA2 może odgrywać ważną rolę w procesach kapacytacji i zapłodnienia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70351
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinjie Bao et al.
Theranostics, 11(1), 132-146 (2021-01-05)
Rationale: The invasive behavior of non-functioning pituitary neuroendocrine tumors (NF-PitNEts) presents obstacles for complete surgical resection and is indicative of poor prognosis. Therefore, developing reliable diagnostic tools for identifying invasive PitNEts would be helpful in guiding surgical decisions and, in
Dorota Scieglinska et al.
Anticancer research, 34(6), 2833-2840 (2014-06-13)
It has been shown that HSPA2 protein, a testis-enriched member of HSPA/HSP70 family, is important for cancer cell growth and metastasis. However, the status of HSPA2 expression in tumors and its clinical/prognostic significance are obscure. Herein we aimed to investigate
Iwona Grad et al.
PloS one, 5(12), e15770-e15770 (2011-01-07)
The molecular chaperone Hsp90 has been found to be essential for viability in all tested eukaryotes, from the budding yeast to Drosophila. In mammals, two genes encode the two highly similar and functionally largely redundant isoforms Hsp90α and Hsp90β. Although
Andreas Unger et al.
Acta neuropathologica communications, 5(1), 72-72 (2017-09-17)
Myopathies encompass a wide variety of acquired and hereditary disorders. The pathomechanisms include structural and functional changes affecting, e.g., myofiber metabolism and contractile properties. In this study, we observed increased passive tension (PT) of skinned myofibers from patients with myofibrillar
Dorota Scieglinska et al.
Cell stress & chaperones, 20(2), 221-235 (2014-10-26)
The HSPA2 gene is a poorly characterized member of the HSPA (HSP70) family. HSPA2 was originally described as testis-specific and expressed at the highest level in pachytene spermatocytes of rodents, the expression of which is not induced by heat shock.