AB1592P
Anti-NMDAR2C Antibody, also recognizes NMDAR2A and 2B
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
przydatność
not suitable for immunohistochemistry
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIN2C(2905)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation: 3 μL will (under the appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2C in 200 μg of rat cerebellum.
Not recommended for use in immunohistochemistry since the antibody also reacts with NMDAR2A and NMDAR2B.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1