MAB5328
Anti-RAGE Antibody, clone DD/A11 or A11
Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Receptor for Advanced Glycosylation End Products.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DD/A11, monoclonal
mAbA11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, bovine, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
glycosylation
informacje o genach
human ... AGER(177)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
A previous lot of this antibody was shown to be reactive on paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry:
A previous lot was shown to work on cells fixed with ice cold acetone using a Cy3 conjugated secondary antibody.
ELISA:
A previous lot was shown to work on direct ELISA.
Immunoblotting:
Recognizes a band of ~48kDa in bovine lung extract.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Western Blot:
1:500 dilution of this lot detected RAGE on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Lung tissue, mouse brain lysate.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2