Kluczowe dokumenty
AB15640
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LMO4
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMO4(8543)
Specyficzność
LMO4. W metodzie Western blot przeciwciało rozpoznaje pasmo o masie ~18 kDa w lizacie linii komórkowej ludzkiego raka piersi MCF-7.
Immunogen
Syntetyczny peptyd.
Zastosowanie
Western blot: 1-5 μg/ml na MCF-7, lizat ludzkiej linii komórkowej raka piersi.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj LMO4 za pomocą tego przeciwciała anty-LMO4 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Opis wartości docelowych
18 kDa
Postać fizyczna
Płyn w PBS z 0,1% azydkiem sodu.
ImmunoAffinity Purified
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2