AB1557
Anti-NMDAR2B Antibody, pain
serum, Chemicon®
Synonim(y):
N-methyl D-aspartate Receptor Subtype 2B, NR2B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
przydatność
not suitable for immunohistochemistry
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIN2B(2904)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation using solubilized hippocampal slices. 3 μL will (under appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2B in 200 μg of rat brain lysate.
Not suggested for use in immunohistochemistry.
Note: Above dilutions are with 35S-protein A; with ECL dilutions may need to be considerably higher to obtain specific immunolabeling.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue, Rat Purkinje cell dendrites, rat hippocampus lysate, HEK 293 cells expressing NR2B
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1