AB1532SP
Anti-Neurotrophin 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
NT3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, chicken, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTF3(4908)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting: 1-10 μg/mL
ELISA: 1-10 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3