Kluczowe dokumenty
9081-HK
Sigma-Aldrich
Human Leptin
About This Item
Kod UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.13
białko sprzężone
125Iodine
Poziom jakości
Etykieta
125Iodine labeled
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... LEP(3952)
Opis ogólny
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Zastosowanie
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Przechowywanie i stabilność
2–8 °C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)