Kluczowe dokumenty
494127-M
Millipore
Ghrelina, szczur, mysz, syntetyczny
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a).
Synonim(y):
GS-S(n-oktanoilo)-FLSPEHQKAQQRKESKKPPAKLQPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C147H245N45O42
Masa cząsteczkowa:
3314.79
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
28-aminokwasowy n-oktanoilowany (przy ser3) naturalny ligand peptydylowy dla receptora wydzielania hormonu wzrostu 1a (GHSR1a). Grelina jest wydzielana głównie w żołądku i stymuluje uwalnianie hormonu wzrostu z przysadki mózgowej. Szczurza i mysia grelina różnią się od ludzkiej (nr kat. 494126) tylko dwoma aminokwasami.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Gly-Ser-Ser(Octanoyl)-Phe-Leu-Ser-Pro-Glu-His-Gln-Lys-Ala-Gln-Gln-Arg-Lys-Glu-Ser-Lys-Lys-Pro-Pro-Ala-Lys-Leu-Gln-Pro-Arg-OH
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Ukkola, O. 2009. Curr. Protein Pept. Sci.10, 2.
Kojima, M., et al. 1999. Nature402, 656.