Key Documents
9016
Sigma-Aldrich
Lis/Pro Insulin
Iodinated Human Lis/Pro insulin -HPLC purified & prepared fresh monthly.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
label
125Iodine labeled
Poziom jakości
Postać
solid
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Zastosowanie
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Przechowywanie i stabilność
2–8 °C
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2