Merck
L010080
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
81-82 °C (lit.)
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
typ
for DNA synthesis
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
warunki przechowywania
dry at room temperature
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
współczynnik refrakcji
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (completely)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Roztwór płuczący, zawierający bezwodny acetonitryl (zawartość wody <30 ppm), jest stosowany jako ogólny rozpuszczalnik płuczący po każdym etapie cyklu syntezy.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their
Takashi Fujii et al.
Nature protocols, 10(9), 1445-1456 (2015-08-28)
Live single-cell mass spectrometry (live MS) provides a mass spectrum that shows thousands of metabolite peaks from a single live plant cell within minutes. By using an optical microscope, a cell is chosen for analysis and a metal-coated nanospray microcapillary
B Girit et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 71(12), 1859-1868 (2015-06-13)
Bisphenol A (BPA) is an industrial pollutant considered as one of the major endocrine-disrupting chemicals found in natural waters. In the present study, the use of a commercial, air-stable, zero-valent iron (ZVI) powder, consisting of Fe0 surface stabilized nanoparticles was
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 162-169 (2015-06-29)
The tape stripping method is a very important tool for dermopharmacokinetic experiments in vitro and the accurate measurement of the removed corneocytes is key for a reliable calculation of a drug's skin penetration behavior. Therefore, various methods to quantify the