869006-M
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Synonim(y):
Tyreotropina, hTSH
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human pituitary glands
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 9414
sterylność
non-sterile
Próba
≥95% (weight)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
metody
enzyme immunoassay: suitable
zanieczyszczenia
≤0.1% hPRL (weight)
≤0.2% hGH, hFSH (weight)
≤0.3% hLH (weight)
rozpuszczalność
0.05 M PBS: 1 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TSHB(7252)
Opis ogólny
Thyroid Stimulating Hormone is a glycoprotein produced by anterior pituitary gland. Its structure contains an alpha chain and a beta chain.
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1