Kluczowe dokumenty
8.56123
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(żywica Wang LL)-ODmab (100-200 mesh)
Novabiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
beads
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przydatna żywica do przygotowywania cyklicznych peptydów head-to-tail. Grupa Dmab może być usunięta na fazie stałej w obecności standardowych grup ochronnych na bazie t-butylu poprzez traktowanie 2% hydrazyną w DMF [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły usuwania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2209.
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-2094
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g
Enantiomeric purity: lot specific result
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® product range has one of the largest collections of orthogonally and quasi-orthogonally protected tri-functional amino acids. These derivatives are useful tools for the synthesis of cyclic and branched peptides and peptides carrying side-chain modifications.
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.