8.55070
HMBA-PEGA resin
Novabiochem®
Synonim(y):
4-Hydroxymethylbenzoic acid PEGA resin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
PEGA
Formularz
beads
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
alcohol
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] R. C. Sheppard, et al. (1982) Int. J. Peptide Protein Res., 20, 451.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.10 - 0.40 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
dry resin %: lot specific result
The resin is sold swollen in ethanol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® has one of the most extensive ranges of linkers and derivatized resins for Fmoc solid phase peptide synthesis. These resins have varied properties with special protocols for loading and cleaving.
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.