8.52119
Fmoc-Asn(Dmcp)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asn(Dmcp)-OH, N-α-Fmoc-N-β-(1-cyclopropyl-1-methylethyl)-L-asparagine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥95.0% (acidimetric)
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amide
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] L. A. Carpino, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 7718.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2