Kluczowe dokumenty
8.53013
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Tos)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Arg(Tos)-OH, N-α-t.-Boc-N G-tosyl-L-arginine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
237-549-2
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)
Klucz InChI
WBIIPXYJAMICNU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Standard building block for introduction of arginine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-0036
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in pyridine): -12.5 - -9.5 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The most popular reagent for cleavage of peptides from Boc-based resins is anhydrous HF. Of all the cleavage procedures HF appears to be the most versatile and least harmful to a wide variety of peptides synthesized on Boc-based resins.
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.