Key Documents
8.52211
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Mtt)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-His(Mtt)-OH, N-α-Fmoc-N-im-methyltrityl-L-histidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H35N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
633.73
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥94.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C41H35N3O4/c1-28-20-22-31(23-21-28)41(29-12-4-2-5-13-29,30-14-6-3-7-15-30)44-25-32(42-27-44)24-38(39(45)46)43-40(47)48-26-37-35-18-10-8-16-33(35)34-17-9-11-19-36(34)37/h2-23,25,27,37-38H,24,26H2,1H3,(H,43,47)(H,45,46)/t38-/m0/s1
Klucz InChI
MNOCIIYDYLYWEU-LHEWISCISA-N
Opis ogólny
The Mtt group can be removed from the side-chain of histidine by treatment with dilute TFA [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 475.
Powiązanie
Replaces: 04-12-1108
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 94.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3