Kluczowe dokumenty
8.52121
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-(Dmb)Gly-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Leu-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-L-leucyl-N-α-(2,4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36N2O7
Masa cząsteczkowa:
560.64
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥90.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Fmoc-Aaa-(Dmb)Gly-OH dipeptides offer the same benefits as pseudoproline dipeptides in Fmoc SPPS but for peptide sequences containing Gly. They are extremely easy to use. Standard coupling methods like PyBOP® /DIPEA or DIPCDI/HOBt can be used for their introduction. Removal of the Dmb group and regeneration of the glycine residue occurs during the course of standard TFA-mediated cleavage reaction.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-1294
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -30.0 - -25.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.