Kluczowe dokumenty
8.52108
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-(Dmb)Gly-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Ala-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-L-alanyl-N-α-(2, 4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30N2O7
Masa cząsteczkowa:
518.56
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Fmoc-Ala-(Dmb)Gly-OH, Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥90.0% (acidimetric)
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Dipeptydy Fmoc-Aaa-(Dmb)Gly-OH oferują te same korzyści, co dipeptydy pseudoprolinowe w Fmoc SPPS, ale dla sekwencji peptydowych zawierających Gly. Są one niezwykle łatwe w użyciu. Do ich wprowadzenia można zastosować standardowe metody sprzęgania, takie jak 2315 /DIPEA lub DIPCDI/HOBt. Usunięcie grupy Dmb i regeneracja reszty glicynowej następuje w trakcie standardowej reakcji rozszczepienia z udziałem TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1265
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -26.5 - -21.5 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.