Key Documents
8.41435
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
for synthesis
Synonim(y):
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Magneson II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.28
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
226-129-4
Poziom jakości
Postać
solid
mp
277-280 °C (decomposition)
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)19(21)22/h1-10,17H/b18-15+
Klucz InChI
UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Komentarz do analizy
Assay (TLC): ≥ 90.0 %
Melting range (lower value): ≥ 278 °C
Melting range (upper value): ≤ 284 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3